Stampa…
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-indole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Bromoindoline
OR910527-1G OR910527-250MG
APOSOR910527-1GEA 205 EUR
APOSOR910527-1G APOSOR910527-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-indole 95%
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-indole
Formula: C₈H₈BrN
Peso molecolare: 198,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09731059
CAS Number: 62813-85-8