Stampa…
Methyl indoline-7-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910525-1G OR910525-250MG
APOSOR910525-1GEA 337 EUR
APOSOR910525-1G APOSOR910525-250MG
Methyl indoline-7-carboxylate 98%
Methyl indoline-7-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09954772
CAS Number: 112106-91-9