Stampa…
4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl indoline-4-carboxylate
OR910523-1G OR910523-250MG
APOSOR910523-1GEA 271 EUR
APOSOR910523-1G APOSOR910523-250MG
4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole 97%
4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371619
CAS Number: 155135-61-8