Stampa…
3-Formyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910511-1G OR910511-250MG
APOSOR910511-1GEA 268 EUR
APOSOR910511-1G APOSOR910511-250MG
3-Formyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96%
3-Formyl-1H-indole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
Peso molecolare: 189,167 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864030
CAS Number: 208772-46-7