Stampa…
3-formyl-1H-indole-6-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910510-1G OR910510-250MG
APOSOR910510-1GEA 517 EUR
APOSOR910510-1G APOSOR910510-250MG
3-formyl-1H-indole-6-carboxylic acid 97%
3-formyl-1H-indole-6-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
Peso molecolare: 189,167 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656877
CAS Number: 887576-06-9