Stampa…
7-Chloro-8-methylquinolin-2(1H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910494-100G OR910494-10G OR910494-25G
APOSOR910494-100GEA 1080 EUR
APOSOR910494-100G APOSOR910494-10G APOSOR910494-25G
7-Chloro-8-methylquinolin-2(1H)-one 95%
7-Chloro-8-methylquinolin-2(1H)-one
Formula: C₁₀H₈ClNO
Peso molecolare: 193,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15143579
CAS Number: 73108-76-6