Stampa…
7-Methoxyoxindole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910474-1G OR910474-5G
APOSOR910474-1GEA 270 EUR
APOSOR910474-1G APOSOR910474-5G
7-Methoxyoxindole 98%
7-Methoxyoxindole
Formula: C₉H₉NO₂
Peso molecolare: 163,173 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179611
CAS Number: 7699-20-9