tert-Butyl 4-methylpyrazole-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
tert-Butyl 4-methyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
OR910425-1G
OR910425-5G
APOSOR910425-1GEA
121
EUR
APOSOR910425-1G
APOSOR910425-5G
tert-Butyl 4-methylpyrazole-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 4-methylpyrazole-1-carboxylate
Formula:
C₉H₁₄N₂O₂ Peso molecolare: 182,22 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD24466467 CAS Number: 121669-69-0 |