Stampa…
5-Methoxy-1-methylindazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910414-1G OR910414-250MG
APOSOR910414-1GEA 807 EUR
APOSOR910414-1G APOSOR910414-250MG
5-Methoxy-1-methylindazole 98%
5-Methoxy-1-methylindazole
Formula: C₉H₁₀N₂O
Peso molecolare: 162,189 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22380221
CAS Number: 756839-44-8