Stampa…
Methyl 4-cyanothiophene-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910411-1G OR910411-250MG
APOSOR910411-1GEA 677 EUR
APOSOR910411-1G APOSOR910411-250MG
Methyl 4-cyanothiophene-2-carboxylate 97%
Methyl 4-cyanothiophene-2-carboxylate
Formula: C₇H₅NO₂S
Peso molecolare: 167,185 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664843
CAS Number: 67808-33-7