Stampa…
4-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910410-1G OR910410-5G
APOSOR910410-1GEA 148 EUR
APOSOR910410-1G APOSOR910410-5G
4-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile 98%
4-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile
Formula: C₁₂H₁₆N₂
Peso molecolare: 188,269 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09948026
CAS Number: 69293-74-9