Stampa…
4-Methoxy-1,3-benzothiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910405-1G OR910405-250MG
APOSOR910405-1GEA 106 EUR
APOSOR910405-1G APOSOR910405-250MG
4-Methoxy-1,3-benzothiazole 95%
4-Methoxy-1,3-benzothiazole
Formula: C₈H₇NOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16877170
CAS Number: 3048-46-2