Stampa…
2-(Thiophen-3-yl)acetamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910332-1G OR910332-250MG
APOSOR910332-1GEA 401 EUR
APOSOR910332-1G APOSOR910332-250MG
2-(Thiophen-3-yl)acetamide 98%
2-(Thiophen-3-yl)acetamide
Formula: C₆H₇NOS
Peso molecolare: 141,191 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00661538
CAS Number: 13781-66-3