Stampa…
2-Bromo-1-methylimidazole-5-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910320-1G OR910320-5G
APOSOR910320-1GEA 270 EUR
APOSOR910320-1G APOSOR910320-5G
2-Bromo-1-methylimidazole-5-carbaldehyde 97%
2-Bromo-1-methylimidazole-5-carbaldehyde
Formula: C₅H₅BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10696276
CAS Number: 79326-89-9