Stampa…
4-(1H-Pyrazol-4-yl)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910287-1G OR910287-250MG
APOSOR910287-1GEA 806 EUR
APOSOR910287-1G APOSOR910287-250MG
4-(1H-Pyrazol-4-yl)benzonitrile 95%
4-(1H-Pyrazol-4-yl)benzonitrile
Formula: C₁₀H₇N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11933267
CAS Number: 1101167-56-9