3-Phenyl-1,2-oxazole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910283-1G
OR910283-5G
APOSOR910283-1GEA
168
EUR
APOSOR910283-1G
APOSOR910283-5G
3-Phenyl-1,2-oxazole 96%
3-Phenyl-1,2-oxazole
Formula:
C₉H₇NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00464218 CAS Number: 1006-65-1 |