1-Cyclopropyl-2,5-dimethylpyrrole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910266-10G
OR910266-1G
OR910266-5G
APOSOR910266-10GEA
502
EUR
APOSOR910266-10G
APOSOR910266-1G
APOSOR910266-5G
1-Cyclopropyl-2,5-dimethylpyrrole 95%
1-Cyclopropyl-2,5-dimethylpyrrole
Formula:
C₉H₁₃N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12187123 CAS Number: 54609-12-0 |