2-Morpholinothiazole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910249-1G
OR910249-5G
APOSOR910249-1GEA
219
EUR
APOSOR910249-1G
APOSOR910249-5G
2-Morpholinothiazole 96%
2-Morpholinothiazole
Formula:
C₇H₁₀N₂OS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08052659 CAS Number: 21429-06-1 |