Stampa…
6-Ethoxy-1-ethylbenzimidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910248-1G OR910248-25G OR910248-5G
APOSOR910248-1GEA 147 EUR
APOSOR910248-1G APOSOR910248-25G APOSOR910248-5G
6-Ethoxy-1-ethylbenzimidazole 98%
6-Ethoxy-1-ethylbenzimidazole
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
Peso molecolare: 190,242 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19237196
CAS Number: 1311197-84-8