Stampa…
1-(3-Methylbutyl)pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910247-10G OR910247-1G OR910247-5G
APOSOR910247-10GEA 539 EUR
APOSOR910247-10G APOSOR910247-1G APOSOR910247-5G
1-(3-Methylbutyl)pyrazole 98%
1-(3-Methylbutyl)pyrazole
Formula: C₈H₁₄N₂
Peso molecolare: 138,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12405510
CAS Number: 847818-51-3