1-Isobutyl-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910241-10G
OR910241-1G
OR910241-5G
APOSOR910241-10GEA
764
EUR
APOSOR910241-10G
APOSOR910241-1G
APOSOR910241-5G
1-Isobutyl-1H-pyrazole 98%
1-Isobutyl-1H-pyrazole
Formula:
C₇H₁₂N₂ Peso molecolare: 124,184 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08558977 CAS Number: 725746-81-6 |