Stampa…
2-Chloro-4-ethylthiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910238-100MG OR910238-1G OR910238-250MG
APOSOR910238-100MGEA 174 EUR
APOSOR910238-100MG APOSOR910238-1G APOSOR910238-250MG
2-Chloro-4-ethylthiazole 95%
2-Chloro-4-ethylthiazole
Formula: C₅H₆ClNS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16817473
CAS Number: 98025-12-8