tert-Butyl 3-methylpyrazole-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
tert-Butyl 3-methyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
OR910227-10G
OR910227-1G
OR910227-5G
APOSOR910227-10GEA
807
EUR
APOSOR910227-10G
APOSOR910227-1G
APOSOR910227-5G
tert-Butyl 3-methylpyrazole-1-carboxylate 95%
tert-Butyl 3-methylpyrazole-1-carboxylate
Formula:
C₉H₁₄N₂O₂ Peso molecolare: 182,22 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD21609566 CAS Number: 186551-70-2 |