Stampa…
7-Bromo-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910218-1G OR910218-250MG
APOSOR910218-1GEA 720 EUR
APOSOR910218-1G APOSOR910218-250MG
7-Bromo-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95%
7-Bromo-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Formula: C₆H₄BrN₃
Peso molecolare: 198,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226749
CAS Number: 1064721-11-4