Stampa…
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910204-1G OR910204-5G
APOSOR910204-1GEA 328 EUR
APOSOR910204-1G APOSOR910204-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 98%
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Peso molecolare: 188,226 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15524608
CAS Number: 68338-28-3