Stampa…
1-(Methoxymethyl)benzoimidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910190-1G OR910190-5G
APOSOR910190-1GEA 219 EUR
APOSOR910190-1G APOSOR910190-5G
1-(Methoxymethyl)benzoimidazole 95%
1-(Methoxymethyl)benzoimidazole
Formula: C₉H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00956939
CAS Number: 18249-98-4