Stampa…
Methyl 1-methylbenzimidazole-6-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910155-1G OR910155-5G
APOSOR910155-1GEA 148 EUR
APOSOR910155-1G APOSOR910155-5G
Methyl 1-methylbenzimidazole-6-carboxylate 97%
Methyl 1-methylbenzimidazole-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 190,199 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11973677
CAS Number: 53484-20-1