Stampa…
1-tert-Butyl-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910151-25G OR910151-5G
APOSOR910151-25GEA 456 EUR
APOSOR910151-25G APOSOR910151-5G
1-tert-Butyl-1H-pyrazole 98%
1-tert-Butyl-1H-pyrazole
Formula: C₇H₁₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12192641
CAS Number: 15754-60-6