1-(N,N-Diethylaminoethyl)pyrazole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910113-1G
OR910113-250MG
APOSOR910113-1GEA
364
EUR
APOSOR910113-1G
APOSOR910113-250MG
1-(N,N-Diethylaminoethyl)pyrazole 96%
1-(N,N-Diethylaminoethyl)pyrazole
Formula:
C₉H₁₇N₃ Peso molecolare: 167,251 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12546525 CAS Number: 71033-38-0 |