Stampa…
1-(2-Morpholinoethyl)pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910110-1G OR910110-5G
APOSOR910110-1GEA 219 EUR
APOSOR910110-1G APOSOR910110-5G
1-(2-Morpholinoethyl)pyrazole 97%
1-(2-Morpholinoethyl)pyrazole
Formula: C₉H₁₅N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12405513
CAS Number: 1111096-05-9