Methyl 2-(1H-pyrazol-1-yl)acetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910074-1G
OR910074-250MG
OR910074-5G
APOSOR910074-1GEA
270
EUR
APOSOR910074-1G
APOSOR910074-250MG
APOSOR910074-5G
Methyl 2-(1H-pyrazol-1-yl)acetate 98%
Methyl 2-(1H-pyrazol-1-yl)acetate
Formula:
C₆H₈N₂O₂ Peso molecolare: 140,14 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02029025 CAS Number: 142890-12-8 |