Stampa…
6-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR910029-1G OR910029-250MG
APOSOR910029-1GEA 294 EUR
APOSOR910029-1G APOSOR910029-250MG
6-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine 95%
6-Bromoimidazo[1,5-a]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197,032 g/mol
Punto di fusione: 240…246 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17677174
CAS Number: 1239880-00-2