Stampa…
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910028-1G OR910028-250MG
APOSOR910028-1GEA 121 EUR
APOSOR910028-1G APOSOR910028-250MG
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 98%
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197,032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18633056
CAS Number: 1264193-11-4