Stampa…
5-Bromo-1,4-dimethylimidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-1,4-dimethyl-1H-imidazole
OR910019-1G OR910019-250MG
APOSOR910019-1GEA 720 EUR
APOSOR910019-1G APOSOR910019-250MG
5-Bromo-1,4-dimethylimidazole 98%
5-Bromo-1,4-dimethylimidazole
Formula: C₅H₇BrN₂
Peso molecolare: 175,026 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23378484
CAS Number: 861325-16-8