Stampa…
Methyl 1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR910010-10G OR910010-1G OR910010-25G
APOSOR910010-10GEA 190 EUR
APOSOR910010-10G APOSOR910010-1G APOSOR910010-25G
Methyl 1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate 95%
Methyl 1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate
Formula: C₆H₈N₂O₂
Peso molecolare: 140,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179562
CAS Number: 62366-53-4