Stampa…
N-Methyl-2-(2-nitrophenoxy)ethanamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909974-1G OR909974-5G
APOSOR909974-1GEA 168 EUR
APOSOR909974-1G APOSOR909974-5G
N-Methyl-2-(2-nitrophenoxy)ethanamine 98%
N-Methyl-2-(2-nitrophenoxy)ethanamine
Formula: C₉H₁₂N₂O₃
Peso molecolare: 196,203 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11053870
CAS Number: 1038700-63-8