Stampa…
5-Chloro-4-Hydroxy-8-methylquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909850-1G OR909850-5G
APOSOR909850-1GEA 147 EUR
APOSOR909850-1G APOSOR909850-5G
5-Chloro-4-Hydroxy-8-methylquinoline 95%
5-Chloro-4-Hydroxy-8-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈ClNO
Peso molecolare: 193,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272438
CAS Number: 203626-37-3