Stampa…
5-Chloro-4-methoxy-2-methylaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909849-1G OR909849-5G
APOSOR909849-1GEA 190 EUR
APOSOR909849-1G APOSOR909849-5G
5-Chloro-4-methoxy-2-methylaniline 97%
5-Chloro-4-methoxy-2-methylaniline
Formula: C₈H₁₀ClNO
Peso molecolare: 171,624 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18783103
CAS Number: 62492-46-0