Stampa…
6-Bromo-2-propylaminopyridine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR909809-100G OR909809-25G OR909809-5G
APOSOR909809-100GEA 905 EUR
APOSOR909809-100G APOSOR909809-25G APOSOR909809-5G
6-Bromo-2-propylaminopyridine hydrochloride 97%
6-Bromo-2-propylaminopyridine hydrochloride
Formula: C₈H₁₁BrN₂·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756445
CAS Number: 1150271-22-9