Stampa…
6-Bromo-N-ethylpyridin-2-amine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR909801-1G OR909801-5G
APOSOR909801-1GEA 154 EUR
APOSOR909801-1G APOSOR909801-5G
6-Bromo-N-ethylpyridin-2-amine hydrochloride 97%
6-Bromo-N-ethylpyridin-2-amine hydrochloride
Formula: C₇H₉BrN₂·ClH
Peso molecolare: 237,525 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12198831
CAS Number: 724770-74-5