Stampa…
2-Methoxy-3-nitrobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909773-1G OR909773-250MG OR909773-5G
APOSOR909773-1GEA 829 EUR
APOSOR909773-1G APOSOR909773-250MG APOSOR909773-5G
2-Methoxy-3-nitrobenzonitrile 98%
2-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₈H₆N₂O₃
Peso molecolare: 178,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18398370
CAS Number: 121001-06-7