Stampa…
tert-Butyl N-(2-chloroethyl)-N-methylcarbamate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: tert-Butyl (2-chloroethyl)(methyl)carbamate
OR909760-1G OR909760-5G OR909760-10G
APOSOR909760-1GEA 132 EUR
APOSOR909760-1G APOSOR909760-5G APOSOR909760-10G
tert-Butyl N-(2-chloroethyl)-N-methylcarbamate 96%
tert-Butyl N-(2-chloroethyl)-N-methylcarbamate
Formula: C₈H₁₆ClNO₂
Peso molecolare: 193,671 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20624610
CAS Number: 220074-38-4