Stampa…
5-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909754-10G OR909754-1G OR909754-5G
APOSOR909754-10GEA 648 EUR
APOSOR909754-10G APOSOR909754-1G APOSOR909754-5G
5-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-amine 98%
5-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-amine
Formula: C₁₀H₁₅N₃
Peso molecolare: 177,246 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10009548
CAS Number: 94924-94-4