Stampa…
2-Chloro-N-ethylpyridin-5-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909748-1G OR909748-5G
APOSOR909748-1GEA 292 EUR
APOSOR909748-1G APOSOR909748-5G
2-Chloro-N-ethylpyridin-5-amine 98%
2-Chloro-N-ethylpyridin-5-amine
Formula: C₇H₉ClN₂
Peso molecolare: 156,613 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24255474
CAS Number: 120739-95-9