Stampa…
1-(Methoxymethyl)pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909734-1G OR909734-250MG
APOSOR909734-1GEA 364 EUR
APOSOR909734-1G APOSOR909734-250MG
1-(Methoxymethyl)pyrazole 98%
1-(Methoxymethyl)pyrazole
Formula: C₅H₈N₂O
Peso molecolare: 112,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21195618
CAS Number: 125001-10-7