Ethyl 3-(pyridin-2-yl)propanoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909728-1G
OR909728-5G
APOSOR909728-1GEA
81.2
EUR
APOSOR909728-1G
APOSOR909728-5G
Ethyl 3-(pyridin-2-yl)propanoate 97%
Ethyl 3-(pyridin-2-yl)propanoate
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04004149 CAS Number: 2739-74-4 |