Stampa…
4-Bromo-1-(methoxymethyl)pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-1-(methoxymethyl)-1H-pyrazole
OR909723-1G OR909723-5G
APOSOR909723-1GEA 219 EUR
APOSOR909723-1G APOSOR909723-5G
4-Bromo-1-(methoxymethyl)pyrazole 98%
4-Bromo-1-(methoxymethyl)pyrazole
Formula: C₅H₇BrN₂O
Peso molecolare: 191,026 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18324047
CAS Number: 1071200-42-4