Stampa…
1-(Methoxymethyl)pyrrole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909719-10G OR909719-1G OR909719-5G
APOSOR909719-10GEA 902 EUR
APOSOR909719-10G APOSOR909719-1G APOSOR909719-5G
1-(Methoxymethyl)pyrrole 98%
1-(Methoxymethyl)pyrrole
Formula: C₆H₉NO
Peso molecolare: 111,142 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12923696
CAS Number: 76322-78-6