Stampa…
6-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909718-1G OR909718-250MG
APOSOR909718-1GEA 574 EUR
APOSOR909718-1G APOSOR909718-250MG
6-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol 98%
6-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol
Formula: C₆H₆ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189892
CAS Number: 1196146-98-1