Stampa…
1-Boc-3-acetyl-piperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 3-acetylpiperidine-1-carboxylate
OR909709-1G OR909709-5G
APOSOR909709-1GEA 27.7 EUR
APOSOR909709-1G APOSOR909709-5G
1-Boc-3-acetyl-piperidine 97%
1-Boc-3-acetyl-piperidine
Formula: C₁₂H₂₁NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09953372
CAS Number: 858643-92-2